P8736
Polypep® low viscosity bovine
About This Item
Produits recommandés
Description
low viscosity
Niveau de qualité
Forme
powder
InChI
1S/C9H17NO5.Ca.2H/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;;;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);;;/t7-;;;/m0.../s1
Clé InChI
LPEKLWLORZBSDK-QTPLPEIMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable