46879-U
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 400 mL, MIT 9.5 %
Synonyme(s) :
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
Forme
liquid
Durée de conservation
3 yr
Composition
MIT, 9.5%
Conditionnement
pkg of 400 mL
Paramètres
<90 °C operating temperature
Couleur
colorless to light yellow
Matrice
Water
operating pH range
2-12
Plage de pH
3-6
Point d'ébullition
100 °C/1.013 hPa
Pf
-20--15 °C
Solubilité
water: soluble °C
Densité
1.020 g/cm3 at 25 °C
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.