P5459
Protéase from Bacillus licheniformis
glycerol solution (50%)
Synonyme(s) :
Protéinase from Bacillus licheniformis, Subtilisine A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Bacillus licheniformis
Niveau de qualité
Forme
glycerol solution (50%)
Activité spécifique
≥7 units/mg protein (biuret)
Concentration
≥50 mg/mL
Solubilité
0.85% sodium chloride: soluble, clear (Diluted)
H2O: miscible
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves