Key Documents
P2870
Sigma-Aldrich
Pristane
synthetic, ≥98% (GC)
Synonyme(s) :
Norphytane, 2,6,10,14-Tétraméthylpentadécane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.52
Numéro Beilstein :
1720538
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Poids mol.
268.5
Conditions de stockage
(tightly closed)
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
Point d'ébullition
68 °C/0.001 mmHg (lit.)
Solubilité
hexane: miscible 10 % (v/v)
Densité
0.783 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
Clé InChI
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le pristane, aussi connu sous le nom de norphytane, est un alcane norterpénoïde saturé dérivé du phytane. Ses propriétés immunologiques s'avèrent précieuses pour diverses applications, où il sert d'agent inducteur d'inflammation durant la tumorigenèse et l'induction de maladies auto-immunes, facilitant ainsi la recherche sur certaines pathologiques comme la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. Les applications variées du pristane vont de l'adjuvant immunologique et de la source d'énergie à l'induction de maladies auto-immunes, en passant par la facilitation de la production d'anticorps monoclonaux, ce qui en fait un atout précieux en recherche biochimique, en culture cellulaire et en biologie moléculaire.
Application
Le pristane a été utilisé comme agent d'induction de l'inflammation, provoquant le développement de myélomes chez des souris de la souche BALB/c. Il a été utilisé comme agent d'induction de polyarthrite rhumatoïde chez le rat.
Le pristane agit aussi comme un adjuvant immunologique pour la production d'anticorps monoclonaux dans les ascites de souris et est utilisé comme marqueur biologique. Il peut aussi servir de source d'énergie et de carbone primaire pour la croissance d'une souche bactérienne, un isolat de sol de bactérie corynéforme. Sa capacité distinctive à induire des plasmacytomes est particulièrement précieuse pour étudier les lymphomes à lymphocytes B comme le lymphome de Burkitt.
Il est couramment employé pour mettre en condition les animaux, entraînant une inflammation granulomateuse et une perturbation du drainage lymphatique local, ce qui provoque une hausse de production des ascites. Il a servi à induire un lupus systémique chez des souris.
Caractéristiques et avantages
Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Animal Models of Rheumatoid Arthritis (I): Pristane-Induced Arthritis in the Rat.
Tuncel J
PLoS ONE, 11, e0155936-e0155936 (2016)
Marli L Moraes et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 19(7), 3772-3776 (2019-02-16)
The diagnostics of the autoimmune hemolytic anemia (AIHA), a rare disease caused by autoantibody-induced hemolysis, is still prone to false positives for it is based on visual observation in the so-called Direct Coombs test. In this study, we developed a
Neutrophil-Derived IL-6 Potentially Drives Ferroptosis Resistance in B Cells in Lupus Kidney
Wang Z
Mediators of Inflammation, 2023, 9810733-9810733 (2023)
Zhenlu Chong et al.
Cellular & molecular immunology, 15(12), 1057-1070 (2018-10-03)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a systemic autoimmune disease, and the pathogenesis of SLE has not been fully elucidated. The E3 ubiquitin ligase FBXW7 has been well characterized in cancer as a tumor suppressor that can promote the ubiquitination and
Acid-mediated reactions under microfluidic conditions: a new strategy for practical synthesis of biofunctional natural products.
Tanaka K and Fukase K
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 5, 40-40 (2009)
Articles
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.