P2124
Anti-phospho-Polo-Like Kinase Kinase (pSer482, pSer486, pSer490) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-phospho-PLKK
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen ~120 kDa
Espèces réactives
Xenopus
Technique(s)
western blot: 1:1,000 using Xenopus lysates
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Xenopus laevis ... stk10-a(373731)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable