N8638
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose
chitinase substrate; lysozyme substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl b-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, 4-Nitrophenyl beta-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, N-[2-[5-acetamido-6-[5-acetamido-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
4-Nitrophenyl β-D-N,N′,N′′-triacetylchitotriose, chitinase and lysozyme substrate
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)OC3C(O)C(NC(C)=O)C(OC3CO)Oc4ccc(cc4)N(=O)=O
InChI
1S/C30H44N4O18/c1-11(38)31-19-23(42)22(41)16(8-35)48-29(19)51-27-18(10-37)50-30(21(25(27)44)33-13(3)40)52-26-17(9-36)49-28(20(24(26)43)32-12(2)39)47-15-6-4-14(5-7-15)34(45)46/h4-7,16-30,35-37,41-44H,8-10H2,1-3H3,(H,31,38)(H,32,39)(H,33,40)
Clé InChI
UWYYAJFSFHIFNY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable