N6133
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside
≥99% (TLC), powder
Synonyme(s) :
pNP-chitobiose
About This Item
Produits recommandés
product name
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside, ≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 24.50-25.50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]2CO)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-18(31)17(30)13(7-26)36-22(15)38-20-14(8-27)37-21(16(19(20)32)24-10(2)29)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
Clé InChI
HWBFEVWOQMUQIE-MVEDJEFUSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable