Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
N3886
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide-phosphate hydrate
powder
Synonyme(s) :
Triphosphopyridine-nucléotide sodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H27N7NaO17P3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
765.39 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
Source biologique
microbial
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Pf
175-178 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([N+]2=CC(C(N)=O)=CC=C2)O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]3O[C@@H](N(C=N4)C5=C4C(N)=NC=N5)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)([O-])=O)([O-])=O.O.[Na+]
InChI
1S/C21H28N7O17P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
Clé InChI
CYQLUFJYVTUUFN-WUEGHLCSSA-M
Application
βLe β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-2′-phosphate (NADP+) et le β-nicotinamide-adénine-dinucléotide-2′-phosphate réduit (NADPH) forment une paire de coenzymes redox (NADP+:NADPH) impliquée dans un vaste éventail de réactions d′oxydoréduction catalysées par des enzymes. La paire d′oxydoréduction NADP+/NADPH facilite le transfert d′électrons dans les réactions anaboliques telles que la biosynthèse des lipides et du cholestérol ainsi que l′élongation des chaînes d′acides gras. La paire d′oxydoréduction NADP+/NADPH est utilisée dans divers mécanismes d′anti-oxydation, offrant une protection contre l′accumulation d′agents d′oxydation réactifs. Le NADPH est formé in vivo par la voie des pentoses phosphates.
Actions biochimiques/physiologiques
Accepteur d'électrons
Conditionnement
Produit conditionné en fonction du poids solide.
Autres remarques
Il s′agit de la forme courante du NADP. À ne pas confondre avec le 3′−NADP ou le α-NADP.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Alzheimer's disease and cholesterol: the fat connection.
Canevari L, Clark JB.
Neurochemical Research, 32, 739-750 (2997)
Estrogen signaling and neuroprotection in cerebral ischemia.
Brann D, Raz L, Wang R, et al.
Journal of Neuroendocrinology, 24(1), 34-47 (2011)
Paul A Fraser
Free radical biology & medicine, 51(5), 967-977 (2011-06-30)
The brain endothelium constitutes a barrier to the passive movement of substances from the blood into the cerebral microenvironment, and disruption of this barrier after a stroke or trauma has potentially fatal consequences. Reactive oxygen species (ROS), which are formed
Grant R Drummond et al.
Nature reviews. Drug discovery, 10(6), 453-471 (2011-06-02)
NADPH oxidases are a family of enzymes that generate reactive oxygen species (ROS). The NOX1 (NADPH oxidase 1) and NOX2 oxidases are the major sources of ROS in the artery wall in conditions such as hypertension, hypercholesterolaemia, diabetes and ageing