N0663
NS1643
≥98% (HPLC), solid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1NC(=O)Nc2cc(ccc2O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10F6N2O3/c16-14(17,18)7-1-3-11(24)9(5-7)22-13(26)23-10-6-8(15(19,20)21)2-4-12(10)25/h1-6,24-25H,(H2,22,23,26)
Clé InChI
NJFVQMRYJZHGME-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves