MSST0056
SILu™Lite APOB48, Apolipoprotein B-48 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonyme(s) :
APOB48, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apo B-48, Mass spectrometry standard, Apolipoprotein B-48
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Étiquette/Marqueur
FLAG® tagged
His tagged
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Adéquation
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APOB48(338)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable