M5909
IgM Isotype Control from murine myeloma
clone MOPC 104E, 200 μg/mL, buffered aqueous solution, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Mouse IgM Isotype Control from myeloma
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
MOPC 104E, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
200 μg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgMλ
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
- in chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay
- LABScreen assays
- immunofluorescent staining
Principe
Sigma Mouse Isotype Controls are supplied to match the concentration of Sigma purified and/or conjugated monoclonal antibodies to CD antigens. DUAL-TAG controls contain 100 μg of each conjugate.
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable