L6512
Lectin from Helix pomatia
biotin conjugate, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Helix pomatia agglutinin, HPA
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
biotin conjugate
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Ampleur du marquage
2-4 mol biotin per mol protein
Impuretés
salt, free
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable