Principaux documents
L4664
Laser Cryo-Babies®
red, L × W 15/16 in. × 1/2 in.
Synonyme(s) :
cryogenic vial labels, freezer vial labels
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyolefin
red
Conditionnement
pack of 2,380 ea (119 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech LCRY-2380-R
Paramètres
70 to -196 °C temp. range
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l
15/16 in. × 1/2 in.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
L4289L4414L4789
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-2380-R
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-2380-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-2380-G
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-2380-Y
material
polyolefin , red
material
blue , polyolefin
material
green , polyolefin
material
polyolefin , yellow
packaging
pack of 2,380 ea (119 labels per sheet)
packaging
pack of 2,380 (119 labels per sheet)
packaging
pack of 2,380 (119 labels per sheet)
packaging
pack of 2,380 ea (119 labels per sheet)
parameter
70 to -196 °C temp. range
parameter
70 to -196 °C temp. range
parameter
70 to -196 °C temp. range
parameter
70 to -196 °C temp. range
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Description générale
Permet d′étiqueter de nombreux microtubes à centrifuger de 1,5 ml ou 2 ml, avec la commodité et l′automatisation du traitement de texte. Les étiquettes inertes du point de vue chimique adhèrent fermement et résistent à l′autoclavage, au gel (y compris en azote liquide), à la plupart des solvants organiques et aux substances caustiques. La surface des feuilles est spécialement traitée pour l′impression laser. Le mince film adhésif non migrant évite que les tubes étiquetés n′adhèrent dans les rotors de centrifugeuses.
  • Les étiquettes résistent à des températures comprises entre -196 et 150 °C, y compris les phases liquide et vapeur des réservoirs d′azote liquide, les bains d′eau bouillante (100 °C), l′autoclavage et les températures modérées des fours (150 °C).
  • Chimiquement inertes, résistent à la plupart des solvants organiques et des substances caustiques
  • Se conforment à la plupart des plastiques, verres et métaux sans craquelures, décollement ou dégradation
  • Feuilles résistantes à la chaleur, conçues pour rester à plat est spécialement traitées pour l′impression laser, ne provoquant pas de bourrage dans les imprimantes laser.
  • Étiquettes fabriquées à partir de polyoléfine† flexible et d′adhésif acrylique. Cette combinaison unique se dilate et se contracte avec les fluctuations de température, ce qui se traduit par une forte adhésion.
Caractéristiques et avantages
  • Withstand temperatures from -196°C to 150°C including liquid and vapor phase nitrogen, boiling water baths (100°C), autoclaving and moderate oven temperatures (150°C).
  • Chemically inert, resist most organic solvents and caustic agents.
  • Will adhere to most plastics, glass and metals without cracking, peeling or degrading.
  • Heat-resistant, stay-flat sheets are specially top-coated to accept laser printing and will not jam in laser printers.
  • Made with a flexible, polyolefin† label material and acrylic adhesive.
  • This unique combination expands and contracts together with temperature fluctuations resulting in a strong adhesive bond
Informations légales
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech