L4386
L-15 Medium (Leibovitz)
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Leibovitz L15
About This Item
Produits recommandés
product name
L-15 Medium (Leibovitz), With L-glutamine, powder, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
sodium pyruvate: 0.55 g/L
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- to study the toxicity of silver nanoparticles (AgNPs) with primary cultures of Eisenia fetida coelomocytes
- to culture crab hepatopancreas and ovary tissues
- as a component of the dissociation medium for infusion of the pancreas of mice
Quantité
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
L-15 Media Formulation