K1639
K-252a
from Nonomuraea longicatena, ≥98% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Nonomuraea longicatena
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMF: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
viruses
Mode d’action
enzyme | inhibits
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12C[C@](O)(C(=O)OC)[C@](C)(O1)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)/t18-,26+,27+/m1/s1
Clé InChI
KOZFSFOOLUUIGY-SOLYNIJKSA-N
Informations sur le gène
human ... NTRK1(4914)
rat ... Prkca(24680)
Application
- as a tropomyosin receptor kinase (Trk) inhibitor to study the role of TrkA signaling in rats
- as a Trk inhibitor for inducing in vitro injury in retinal Müller glial cells to study the effects of cord blood serum (CBS)
- as a general protein kinase inhibitor to study its effect on in vitro human somatic testicular cell reassembly
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable