I8010
Anti-Human Polyvalent Immunoglobulins (G,A,M) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable