I5403
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-2 human
recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
IGFBP-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.04 μg/mL
Poids mol.
~36 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt ~31 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGFBP2(3485)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable