H9149
α-Hydroxyalprazolam
powder, ≥98% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
drug control
Home Office Schedule 4.1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to off-white
Solubilité
methylene chloride: ~20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Chaîne SMILES
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
Clé InChI
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable