H8285
Heat Shock Cognate Protein 70 bovine
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
protein quantification: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
bovine ... HSPA1A(282254) , HSPA1B(282254)
Description générale
Application
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable