H7125
Histamine
≥97% (TLC), powder, H₁ and H₂ histamine receptor agonist
Synonyme(s) :
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Histamine, ≥97.0%
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
pb
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
Pf
83-84 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Clé InChI
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760) , HRH1(3269) , HRH2(3274) , HRH3(11255) , HRH4(59340)
rat ... Hrh1(24448) , Hrh3(85268)
Description générale
Application
- to stimulate regulated cellular secretion[3]
- in reaction mixture to activate blood for assaying thrombin (factor iia) activity by fluorimetry[4]
- to fill the luminal side of the chamber to investigate its effects on the TJ-related barrier and the expression of TJ (tight junction) markers in the vocal fold epithelium[5]
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves