H5262
Heptacosafluorotributylamine
liquid
Synonyme(s) :
Fluorinert™ FC-43, PFTBA
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
23.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Point d'ébullition
178 °C (lit.)
Densité
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
Clé InChI
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter