GE29219758
Superdex® 30 Increase
3.2/300, Cytiva
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
3.2/300
Fabricant/nom de marque
29219758
Cytiva
Catégories apparentées
Description générale
Nouvelle génération de colonnes de chromatographie d'exclusion stérique
Les colonnes Superdex 30 Increase font partie de la nouvelle génération de colonnes de SEC GE à base d'agarose, appelées “Increase” qui, par rapport aux générations précédentes, offrent une purification à plus haute résolution et des temps d'exécution plus courts.
Caractéristiques et avantages
- Improved performance – improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex Peptide
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover. purity and analysis results
- Very high resolution – small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity.
- High flow rate – due to rigid beads giving excellent pressure/flow properties.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C