GE10600120
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 10600120
Feuille, l × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Precut Amersham Protran 0.2 µm supported nitrocellulose membranes.
Stockage et stabilité