HATF07850
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Immobilon®-NC Transfer Membrane Mini Sheets, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
7 cm × 8.4 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3