G3512
Glycerol Dehydrogenase from Cellulomonas sp.
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Synonyme(s) :
Glycerol:NAD+ 2-oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial (Cellulomonas spp.)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥50 units/mg protein
Poids mol.
~390 kDa
Composition
Protein, ≥60% biuret
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Michaelis constants : 1.1 x 10¯2M (Glycerol), 8.9 x 10¯5M (NAD+)
Structure : 10 subunits (42,000) per mol of enzyme
Inhibitors : p-Chloromercuribenzoate, o-phenanthroline, monoiodoacetate, heavy metal
ions (Co++, Ni++, Cu++, Zn++, Cd++)
Optimum pH : 10.0 – 10.5
Optimum temperature : 50°C
pH Stability : pH 7.5 – 10.5 (25°C, 20hr)
Thermal stability : below 55°C (pH 7.5, 15min)
Substrate specificity : This enzyme has the highest specificity for glycerol and 1,2-propanediol, and also oxidizes glycerol-α-monochlorohydrin, ethylene
glycol and 2,3-butanediol. The oxidative reaction is stimulated by K+, NH+4 and Rb+.
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Assay Procedure for Glycerol Dehydrogenase