Key Documents
10128023001
Roche
β-Nicotinamide-adénine-dinucléotide, réduit disodium salt hydrate
Grade II, disodium salt
Synonyme(s) :
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridine-nucléotide, forme réduite, NADH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
709.40 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
amorphous powder
Poids mol.
(NADH-Na2: Mr = 709.4
NADH: Mr = 665.4)
Conditionnement
pkg of 1 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
protect from light
λmax
260 and 340 nm
Conditions d'expédition
wet ice
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
Clé InChI
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
En tant que réactif, NADH peut être utilisé dans les essais de cycles enzymatiques pour amplifier la détection de l′activité des enzymes ou métabolites significatifs du point de vue biologique présents en faibles concentrations.
NADH has been used in MDH (malate dehydrogenase) enzymatic activity assay.
NADH has been used in lactate dehydrogenase (LDH) enzymatic activity assay, glutamate-cysteine ligase activity assay and fructose 2,6-bisphosphate assay.
Actions biochimiques/physiologiques
Le NADH est un coenzyme qui fonctionne comme donneur d′électron régénérant dans les processus cataboliques comme la glycolyse, la β-oxydation et le cycle de Krebs (ou cycle de l′acide citrique ou TCA). Il participe également aux voies de signalisation cellulaire, par exemple comme substrat des poly(ADP-ribose) polymérases (PARP) lors de la réponse aux dommages de l′ADN. Les sirtuines dépendantes de NAD+/NADH jouent des rôles importants dans les réponses au stress lors des processus nécessitant un métabolisme énergétique, ce qui a des implications dans la biologie du cancer, le diabète et les maladies neurodégénératives.
En tant que réactif, NADH peut être utilisé dans les essais de cycles enzymatiques pour amplifier la détection de l′activité des enzymes ou métabolites significatifs du point de vue biologique présents en faibles concentrations.
Conditionnement
Conditionné en fonction du poids solide.
Qualité
Purity: 98% β-NADH-Na2 based on dry weight (enzymatically and absorbance at 340 nm), 99% (absorbance at 260 nm), A260 nm-A340 nm: <2.40
Organic solvents: <4% (GC)
Caractéristiques
Absorbance coefficients: 14.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.18 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 334 nm (Hg), 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm, 3.4 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 365 nm (Hg)
Formula:
C21H27N7O14P2Na2
pH value in water: 7.5 ± 0.5 (100 mg/ml)
Forme physique
Amorphous powder
Notes préparatoires
Activator: Mg2+ (5 to 10 mM)
Storage conditions (working solution): 10 mg/ml in Na-bicarbonate buffer, pH 9, contains at least 95% NADH after 4 weeks at 2 to 8 °C
Stockage et stabilité
Store at 2 to 8 °C. (Store dry!)
Autres remarques
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tardigrades use intrinsically disordered proteins to survive desiccation.
Boothby T C, et al.
Molecular Cell, 65(6), 975-984 (2017)
José L Reyes et al.
Plant, cell & environment, 31(12), 1781-1790 (2008-09-03)
In plants, Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins typically accumulate in response to low water availability conditions imposed during development or by the environment. Analogous proteins in other organisms are induced when exposed to stress conditions. Most of this diverse set
MAPK14/p38?-dependent modulation of glucose metabolism affects ROS levels and autophagy during starvation.
Desideri E, et al.
Autophagy, 10(9) (2014)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Desideri E
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)
Michela Carraro et al.
Cell reports, 32(9), 108095-108095 (2020-09-03)
The mitochondrial permeability transition pore (PTP) is a Ca2+-activated channel that plays a key role in cell death. Thiol oxidation facilitates PTP opening, yet the targets and molecular mechanisms still await a definition. Here, we investigate the role of C141