G2791
Anti-Grb-2 antibody, Mouse monoclonal
clone GRB-232, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GRB-232, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 24 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T-cell leukemia Jurkat cells
Isotype
IgG3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRB2(2885)
mouse ... Grb2(14784)
rat ... Grb2(81504)
Catégories apparentées
Description générale
Monoclonal Anti-Grb2 reacts specifically with Grb2 (24 kDa).
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires