G0907
Anti-Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
GM-CSF, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
western blot: 0.1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSF2(1437)
mouse ... Csf2(12981)
rat ... Csf2(116630)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable