Key Documents
GF304
Sigma-Aldrich
Protéine GM-CSF humaine recombinante, sans origine animale
The GM-CSF protein was initially characterized as a factor that can support the in vitro colony formation of granulocyte macrophage progenitors. The Recombinant animal free human GM-CSF is manufactured using all non-animal reagents.
Synonyme(s) :
GMCSF, M-CSF, CSF-1, Granulocyte Colony Stimulating Factor, Macrophage Colony Stimulating Factor, Granulocyte/Macrophage Colony Stimulating Factor, G-CSF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impuretés
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le facteur stimulant les colonies de granulocytes et de macrophages (GM-CSF) a été initialement caractérisé comme un facteur capable de favoriser la formation de colonies in vitro de progéniteurs de granulocytes et de macrophages. C'est également un facteur de croissance pour les progéniteurs érythroïdes, mégacaryocytes et éosinophiles. Le GM-CSF est produit par un certain nombre de types cellulaires différents (y compris les lymphocytes T, les lymphocytes B, les macrophages, les mastocytes, les cellules endothéliales, les fibroblastes et les adipocytes) en réponse à des stimuli cytokiniques ou inflammatoires. Les molécules humaines et murines sont spécifiques de l'espèce et ne présentent pas de réactivité inter-espèces. Le GM-CSF humain recombinant est une protéine globulaire de 14,6 kDa constituée de 128 acides aminés contenant deux liaisons disulfures intramoléculaires et deux sites potentiels de glycosylation liés à l'azote.
Origine du produit : E. coli
Spécificité
Réactivité croisée
Aucune
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Test de bioactivité : La DE50, déterminée par la stimulation dose-dépendante de la prolifération des cellules TF-1 humaines, est ≤ 0,1 ng/ml, ce qui correspond à une activité spécifique ≥ 1 × 10e7 unités/mg.
Forme physique
Le GM-CSF humain recombinant sans origine animale est fabriqué sans utiliser de réactifs d'origine animale
Produit filtré sur un filtre de 0,2 µm avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
An intercellular transfer of telomeres rescues T cells from senescence and promotes long-term immunological memory.
Lanna, et al.
Nature Cell Biology, 24, 1461-1474 (2023)