Key Documents
G0762
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase from Helix pomatia
Type H-3AF, aqueous solution, ≥60,000 units/mL
Synonyme(s) :
ββ-D-Glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Helix pomatia
Niveau de qualité
Type
Type H-3AF
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥60,000 units/mL
Impuretés
≤1,000 unit/mL Sulfatase
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Nouvel article technique comparant les performances de différentes enzymes
En savoir plus
sur les données d′applications récentes générées par la R&D Sigma pour optimiser l′hydrolyse de différentes classes de médicaments à l′aide d′enzymes provenant de diverses sources et sur l′utilisation d′une enzyme purifiée par chromatographie pour réduire l′effet de l′activité estérase entraînant la conversion de 6-MAM en morphine
Actions biochimiques/physiologiques
Sert à hydrolyser les conjugués glucuronides lors de l′analyse de métabolites urinaires
Qualité
De nombreuses β-glucuronidases dérivées de mollusques présentent également une activité sulfatase.
Liaison
A further processing of Type H-3 to remove agglutinin.
Définition de l'unité
Définition de l′unité de sulfatase : Une unité de sulfatase hydrolyse 1,0 μmole de sulfate de p-nitrocatéchol par heure à pH 5,0 et 37 °C.
Une unité Sigma ou Fishman modifiée libère, à partir de glucuronide de phénolphtaléine, 1,0 μg de phénolphtaléine par heure à 37 °C et pH 5,0 (analyse de 30 min).
Forme physique
Aqueous solution in ~1.0 M ammonium sulfate with 3 mM sodium azide as preservative.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
W Lechner et al.
Acta endocrinologica, 109(2), 266-268 (1985-06-01)
Unconjugated and total oestriol (E3) have been determined in saliva (S) and plasma (P) by radioimmunoassay using a highly specific antiserum against E3. Total oestrogens (E = E1 + E2 + E3) in urine were analysed by the Kober-Ittrich method.
Tracey B Tucker Zhou et al.
The Journal of biological chemistry, 288(51), 36302-36311 (2013-11-13)
Klotho (KL) is an age-regulating protein named after the Greek goddess who spins the thread of life. Mice deficient in KL are normal throughout development, but rapidly degenerate and display a variety of aging-associated abnormalities that eventually lead to decreased
Regina Goetz et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 14(3), 166-180 (2013-02-14)
Fibroblast growth factors (FGFs) mediate a broad range of functions in both the developing and adult organism. The accumulated wealth of structural information on the FGF signalling pathway has begun to unveil the underlying molecular mechanisms that modulate this system
Kenneth K C Bramwell et al.
The Journal of clinical investigation, 124(1), 311-320 (2013-12-18)
Lyme disease, caused by the spirochete Borrelia burgdorferi, is the most prevalent arthropod-borne illness in the United States and remains a clinical and social challenge. The spectrum of disease severity among infected patients suggests that host genetics contribute to pathogenic
Camilla A Thompson et al.
The Journal of biological chemistry, 288(14), 10093-10099 (2013-02-23)
Emerging evidence indicates that exosomes play a key role in tumor-host cross-talk and that exosome secretion, composition, and functional capacity are altered as tumors progress to an aggressive phenotype. However, little is known regarding the mechanisms that regulate these changes.
Articles
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.