Principaux documents
F9307
FSL-A(tri)
Synonyme(s) :
FSL-A(GALNa3[Fa2]GALb)-SA1-L1
3 721,00 MXP
Disponibilité
Date d'expédition estimée le08 mars 2025
About This Item
3 721,00 MXP
Disponibilité
Date d'expédition estimée le08 mars 2025
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de stockage
−20°C
1 of 4
Cet article | F9682 | I7253 | 44001 |
---|---|---|---|
thin layer chromatography (TLC): suitable | thin layer chromatography (TLC): suitable | thin layer chromatography (TLC): suitable | thin layer chromatography (TLC): suitable |
200 | 200 | 200 | 100 |
solid | solid | lyophilized powder | solid |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
Application
FSL-A(tri) has been specifically designed to create live cells (kodecytes) expressing blood group A antigens but can also be used to modify other hydrophobic surfaces including fixed cells, virions, and solid phase surfaces. This product can be used to attach reproducible and controlled levels of blood group A antigens (generic A due to its trisaccharide structure) to group O or B erythrocytes. These kodecytes will react with most anti-A blood grouping reagents including polyclonal reagents
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.