EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804777000 (Global)
Paramètres
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38