Principaux documents
EP5427753001
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, incl. rotor lid, aerosol-tight 
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427753001
Paramètres
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Description générale
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG