Key Documents
EP5495500006
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-24x2, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
lid
FA-24x2
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495500006
Paramètres
15,060 max. RCF (21,300 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5425
Description générale
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Caractéristiques et avantages
  • Aerosol tight rotor FA-24x2 for vessels, 24 x 1.5/2.0 ml
  • Features aerosol-tight rotor lid
  • Compatible with centrifuge 5425/R
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG