Principaux documents
EP0030128516
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
yellow plate, conical bottom yellow wells, pkg of 25 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41106300
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
conical bottom yellow wells
polypropylene
yellow plate
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030128516
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
384 wells
Volume maximum des puits
40 μm
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG