Z740030
BRAND® pipette tips, bulk
volume 2-200 μL, pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
Synonyme(s) :
pipette tips, pipettor tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
polypropylene tip
yellow tip
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
Conditionnement
pack of 1000 ea (1 bag of 1000)
Fabricant/nom de marque
BRAND 732008
Volume maximum
200 μL
Volume
2-200 μL
Description générale
Bulk packed in reclosable bags, non-sterile
All tips and filter tips are produced under supervised state-of-the-art clean-room conditions and automatically shrink-wrapped in reclosable bags and packaged in cardboard boxes. The batch number is printed on every bag.
Quality features:
- High-purity polypropylene, free from DiHEMDA and oleamide
- Manufactured without lubricants; cadmium-free pigments
- Graduation for a quick volume check
- New: All pipette tips and filter tips up to 1000 μL are free of DNA (<40 fg), RNase (<8.6 fg), endotoxins (<1 pg) and ATP (<1 fg)
- New: All sterile tips and packaging are manufactured under BIO-CERT® quality certification: Sterile acc. ISO 11 137 and AAMI guidelines, a SAL 10-6 is obtained
- Supplied with Certificate of analysis
- New: TipBox/Rack System: all sizes up to 1000 μL available in 96-unit format
- Autoclavable at 121°C (2 bar), acc. DIN EN 285
- Environmentally friendly packaging systems
- Pipette and filter tips from BRAND are tested for BRAND pipettes and most of the pipette types of Gilson®, Thermo Fisher Scientific Finnpipette®, Eppendorf® and Biohit®/Sartorious
- The 5 mL tip is exclusively tested for BRAND pipettes and Thermo Fisher Scientific Finnpipette®
- The 10 mL tip is suitable for BRAND, Eppendorf® and Gilson®
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.