Key Documents
E7877
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H38O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant oil (Safflower)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
unsaturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
Clé InChI
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves