D3385
3′-Dephosphocoenzyme A
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
3′-Desphosphocoenzyme A, dpCoA
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Impuretés
≤1% CoA
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H35N7O13P2S/c1-21(2,16(32)19(33)24-4-3-12(29)23-5-6-44)8-39-43(36,37)41-42(34,35)38-7-11-14(30)15(31)20(40-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-32,44H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,25,26)
Clé InChI
KDTSHFARGAKYJN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable