Principaux documents
BFA
87022601, bovine cardiovascular , Endothelial
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nom du produit
BFA, 87022601
Source biologique
bovine cardiovascular
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Endothelial
Produits
Collagen type 3
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Bovine aorta endothelium foetal
Description de la lignée cellulaire
Derived from a bovine foetus.
Application
Virus studies
Milieu de culture
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.