m17.ASC
11112201, mouse adipose tissue, Fibroblast-like
Synonyme(s) :
m17 ASC, m17ASC
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
m17.ASC, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 11112201, mouse adipose tissue, Fibroblast-like, 11112201
Source biologique
mouse adipose tissue
Conditionnement
tube of 5 μg 11112201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11112201-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Normal diploid
Morphologie
Fibroblast-like
Récepteurs
Sca-1, c-kit/CD117, nestin, nucleostemin, CD44 and CD106
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage