54SCC3
8062561, Mouse x Rat Hybridoma nerve, oligopolar
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
54SCC3, 08062561
Source biologique
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal No. varied with passage see reference
Morphologie
oligopolar
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage