C4124
Chromium picolinate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cr(pic)3, CrPic
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Perte
≤5% loss on drying
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=C(O[Cr](OC(=O)c1ccccn1)OC(=O)c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/3C6H5NO2.Cr/c3*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h3*1-4H,(H,8,9);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
CBDQOLKNTOMMTL-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable