Principaux documents
BAF198080000
Bel-Art® Centrifuge Tubes, Rimless
tube capacity × L 90 mL × 162 mm, polypropylene, pack of 12 tubes
Synonyme(s) :
round bottom tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
polypropylene
round bottom
Caractéristiques
autoclavable
Conditionnement
pack of 12 tubes
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F19808-0000
Tube, capacité × L
90 mL × 162 mm
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP