Z178020
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 40 x 22-25 mm tubes
Synonyme(s) :
tube holder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
epoxy (coated steel)
Caractéristiques
Holds 40 x 22-25 mm tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18772-0001
L × l × H
302 mm × 132 mm × 83 mm
Catégories apparentées
Description générale
Temp. range: -370 to 250°F (-233 to 121°C). Has square holes, three decks, slotted-mesh bottom deck and reinforced edges.