Principaux documents
B9392
Sigma-Aldrich
16β-Bromoandrosterone
Synonyme(s) :
5α-Androstan-16β-bromo−3α−ol−17−one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H29BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme:
solid
Forme
solid
Niveau de qualité
Contrôle du médicament
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C(=O)[C@@H](Br)C[C@@]34[H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H29BrO2/c1-18-7-5-12(21)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(20)17(19)22/h11-16,21H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
CWVMWSZEMZOUPC-RWUIUEHLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable