B7554
Anticorps anti-c-Myc
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-c-Myc, Monoclonal Anti-c-Myc−Biotin antibody produced in mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
western blot (chemiluminescent): 0.05-0.1 μg/mL using an extract of 293T cells or E. coli cells expressing c-Myc tagged fusion protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYC(4609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable