B2377
N-Bromoacetamide
powder
Synonyme(s) :
NBA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Pf
105 °C
Solubilité
water: 100 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NBr
InChI
1S/C2H4BrNO/c1-2(5)4-3/h1H3,(H,4,5)
Clé InChI
VBTQNRFWXBXZQR-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3