B1022
Biotinamidohexanoic acid 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Synonyme(s) :
Sulfosuccinimidyl 6-(biotinamido)hexanoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
DMF: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C20H30N4O9S2.Na.H/c25-15(7-4-3-6-13-18-12(11-34-13)22-20(29)23-18)21-9-5-1-2-8-17(27)33-24-16(26)10-14(19(24)28)35(30,31)32;;/h12-14,18H,1-11H2,(H,21,25)(H2,22,23,29)(H,30,31,32);;
Clé InChI
KDRVGWAQYRWAJF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable