Principaux documents
AXYT350C
Pipette tips
size 300 μL, clear, pkg of 10x1000tips/cs
Synonyme(s) :
Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Pipette Tip Refills
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-350-C
Corning
Conditionnement
pkg of 10x1000tips/cs
Taille
300 μL
Couleur
clear
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.