AXYT200CRS
Pipette tips
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-200-C-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
200 μL
Couleur
clear